Print…
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951200-1G OR951200-5G
APOSOR951200-1GEA 232 EUR
APOSOR951200-1G APOSOR951200-5G
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07355824
Número CAS: 871673-24-4