5-Isopropyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951185-1G
OR951185-5G
APOSOR951185-1GEA
85.7
EUR
APOSOR951185-1G
APOSOR951185-5G
5-Isopropyl-1H-indole-2,3-dione 95%
5-Isopropyl-1H-indole-2,3-dione
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02947184 Número CAS: 150560-58-0 |