Print…
4-Pent-1-enyl-benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951134-1G OR951134-5G
APOSOR951134-1GEA 212 EUR
APOSOR951134-1G APOSOR951134-5G
4-Pent-1-enyl-benzoic acid 97%
4-Pent-1-enyl-benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Peso Molecular: 190.238 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09261414
Número CAS: 202798-06-9