Print…
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR951105-1G OR951105-5G
APOSOR951105-1GEA 376 EUR
APOSOR951105-1G APOSOR951105-5G
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine
Fórmula: C₁₂H₂₁N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07658364
Número CAS: 153461-22-4