Print…
4-N-Alloc-aminocyclohexanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Allyl (4-oxocyclohexyl)carbamate
OR951103-1G OR951103-5G
APOSOR951103-1GEA 58 EUR
APOSOR951103-1G APOSOR951103-5G
4-N-Alloc-aminocyclohexanone 95%
4-N-Alloc-aminocyclohexanone
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02183577
Número CAS: 391248-19-4