Print…
4-Methyl valeryl piperidine thioamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951082-1G OR951082-250MG
APOSOR951082-1GEA 841 EUR
APOSOR951082-1G APOSOR951082-250MG
4-Methyl valeryl piperidine thioamide 95%
4-Methyl valeryl piperidine thioamide
Fórmula: C₁₁H₂₁NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179413
Número CAS: 289677-13-0