Print…
1-Isobutylpiperidin-4-amine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951050-1G OR951050-5G
APOSOR951050-1GEA 328 EUR
APOSOR951050-1G APOSOR951050-5G
1-Isobutylpiperidin-4-amine hydrochloride 98%
1-Isobutylpiperidin-4-amine hydrochloride
Fórmula: C₉H₂₀N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09054662
Número CAS: 1177306-12-5