Print…
1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR951039-1G OR951039-25G OR951039-5G
APOSOR951039-1GEA 56.7 EUR
APOSOR951039-1G APOSOR951039-25G APOSOR951039-5G
1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
1-(2-Methylphenyl)ethanamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05215232
Número CAS: 42142-17-6