Print…
2-(Methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR951034-1G OR951034-250MG
APOSOR951034-1GEA 34.4 EUR
APOSOR951034-1G APOSOR951034-250MG
2-(Methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
2-(Methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16817526
Número CAS: 13279-88-4