Print…
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951032-1G OR951032-25G OR951032-5G
APOSOR951032-1GEA 161 EUR
APOSOR951032-1G APOSOR951032-25G APOSOR951032-5G
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride
Fórmula: C₈H₉NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236622
Número CAS: 70199-68-7