Print…
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951002-1G OR951002-250MG
APOSOR951002-1GEA 502 EUR
APOSOR951002-1G APOSOR951002-250MG
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
4-Chlorobenzoylformic acid
Fórmula: C₈H₅ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02656397
Número CAS: 7099-88-9