Print…
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9510-1G OR9510-5G
APOSOR9510-1GEA 0 EUR
APOSOR9510-1G APOSOR9510-5G
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₈H₁₀O₄S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08543442
Número CAS: 22821-85-8