Print…
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-Pyridyl)-1-propylamine
OR950974-1G OR950974-5G
APOSOR950974-1GEA 75.4 EUR
APOSOR950974-1G APOSOR950974-5G
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine 95%
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Peso Molecular: 136.194 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09802324
Número CAS: 100155-73-5