Print…
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)acetamide
OR950936-1G OR950936-5G
APOSOR950936-1GEA 78.3 EUR
APOSOR950936-1G APOSOR950936-5G
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide 95%
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14648693
Número CAS: 20939-77-9