Print…
Cycloheptylmethanamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR950869-1G OR950869-5G
APOSOR950869-1GEA 79.9 EUR
APOSOR950869-1G APOSOR950869-5G
Cycloheptylmethanamine hydrochloride 95%
Cycloheptylmethanamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₇N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23701552
Número CAS: 177352-26-0