Print…
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-2-(4-bromophenyl)ethanol
OR950823-1G OR950823-250MG
APOSOR950823-1GEA 137 EUR
APOSOR950823-1G APOSOR950823-250MG
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol
Fórmula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09256372
Número CAS: 354153-65-4