Print…
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-6-methyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7(6H)-one
OR950728-1G OR950728-250MG
APOSOR950728-1GEA 799 EUR
APOSOR950728-1G APOSOR950728-250MG
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one
Fórmula: C₈H₇BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20229834
Número CAS: 1254319-55-5