Print…
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR950665-1G OR950665-250MG
APOSOR950665-1GEA 683 EUR
APOSOR950665-1G APOSOR950665-250MG
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Ethyl 2-formylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09743805
Número CAS: 34046-43-0