Print…
2-Bromo-1-(2,2-dimethyl-4H-benzo[d][1,3]dioxin-6-yl)ethanone ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR950408-1G OR950408-250MG
APOSOR950408-1GEA 246 EUR
APOSOR950408-1G APOSOR950408-250MG
2-Bromo-1-(2,2-dimethyl-4H-benzo[d][1,3]dioxin-6-yl)ethanone ≥98%
2-Bromo-1-(2,2-dimethyl-4H-benzo[d][1,3]dioxin-6-yl)ethanone
Fórmula: C₁₂H₁₃BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26385854
Número CAS: 102293-80-1