Print…
Fmoc-N-methyl-D-norleucine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)hexanoic acid
OR950165-1G OR950165-500MG OR950165-5G
APOSOR950165-1GEA 281 EUR
APOSOR950165-1G APOSOR950165-500MG APOSOR950165-5G
Fmoc-N-methyl-D-norleucine 97%
Fmoc-N-methyl-D-norleucine
Fórmula: C₂₂H₂₅NO₄
Peso Molecular: 367.438 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366865
Número CAS: 1217482-47-7