1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR949957-1G
OR949957-5G
APOSOR949957-1GEA
0
EUR
APOSOR949957-1G
APOSOR949957-5G
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00516834 Número CAS: 2142-06-5 |