Print…
4-Oxocyclohexyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR949851-1G OR949851-250MG
APOSOR949851-1GEA 109 EUR
APOSOR949851-1G APOSOR949851-250MG
4-Oxocyclohexyl acetate 95%
4-Oxocyclohexyl acetate
Fórmula: C₈H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779439
Número CAS: 41043-88-3