Print…
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR949792-100MG OR949792-250MG
APOSOR949792-100MGEA 45.1 EUR
APOSOR949792-100MG APOSOR949792-250MG
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine 97%
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine
Fórmula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062946
Número CAS: 511541-63-2