Print…
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR949726-1G OR949726-5G
APOSOR949726-1GEA 219 EUR
APOSOR949726-1G APOSOR949726-5G
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole 95%
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole
Fórmula: C₈H₇N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739070
Número CAS: 1680-44-0