Print…
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-(Chloromethyl)-2-methylthiazole
OR949632-1G OR949632-250MG
APOSOR949632-1GEA 487 EUR
APOSOR949632-1G APOSOR949632-250MG
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Fórmula: C₅H₆ClNS
Peso Molecular: 147.626 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11111716
Número CAS: 63140-11-4