Print…
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR949351-1G OR949351-250MG
APOSOR949351-1GEA 219 EUR
APOSOR949351-1G APOSOR949351-250MG
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole 98%
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇BrN₂O
Peso Molecular: 227.058 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23106083
Número CAS: 938062-38-5