Methyl 2,2-dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR949100-1G
OR949100-250MG
OR949100-500MG
APOSOR949100-1GEA
1490
EUR
APOSOR949100-1G
APOSOR949100-250MG
APOSOR949100-500MG
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Fórmula:
C₈H₁₂O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD21332873 Número CAS: 78685-51-5 |