Print…
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR949059-100MG OR949059-1G OR949059-250MG
APOSOR949059-100MGEA 306 EUR
APOSOR949059-100MG APOSOR949059-1G APOSOR949059-250MG
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20657673
Número CAS: 875305-77-4