Print…
6-Methylpyridine-2-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Borono-6-methylpyridine, (6-Methylpyridin-2-yl)boronic acid
OR9485-1G OR9485-250MG
APOSOR9485-1GEA 412 EUR
APOSOR9485-1G APOSOR9485-250MG
6-Methylpyridine-2-boronic acid
6-Methylpyridine-2-boronic acid
Fórmula: C₆H₈BNO₂
Peso Molecular: 136.944 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03093331
Número CAS: 372963-50-3