Print…
4-Hydroxynicotinaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR948489-1G OR948489-250MG
APOSOR948489-1GEA 285 EUR
APOSOR948489-1G APOSOR948489-250MG
4-Hydroxynicotinaldehyde 98%
4-Hydroxynicotinaldehyde
Fórmula: C₆H₅NO₂
Peso Molecular: 123.109 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697542
Número CAS: 89380-70-1