Print…
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR948475-100MG OR948475-1G OR948475-250MG
APOSOR948475-100MGEA 591 EUR
APOSOR948475-100MG APOSOR948475-1G APOSOR948475-250MG
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₅IN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10696810
Número CAS: 944904-42-1