Print…
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid, Boc-L-cyclobutylglycine
OR948354-1G OR948354-250MG OR948354-500MG
APOSOR948354-1GEA 654 EUR
APOSOR948354-1G APOSOR948354-250MG APOSOR948354-500MG
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659975
Número CAS: 155905-77-4