8-Methoxychroman-4-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR948291-1G
OR948291-250MG
APOSOR948291-1GEA
0
EUR
APOSOR948291-1G
APOSOR948291-250MG
8-Methoxychroman-4-one 95%
8-Methoxychroman-4-one
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00094977 Número CAS: 20351-79-5 |