Print…
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethanol
OR948217-1G OR948217-250MG
APOSOR948217-1GEA 393 EUR
APOSOR948217-1G APOSOR948217-250MG
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08752776
Número CAS: 138713-55-0