Print…
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR948198-1G OR948198-250MG
APOSOR948198-1GEA 155 EUR
APOSOR948198-1G APOSOR948198-250MG
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol
Fórmula: C₈H₁₀BrNO
Peso Molecular: 216.075 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09253669
Número CAS: 209963-05-3