Print…
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-2-Amino-2-(4-bromophenyl)ethanol
OR948197-1G OR948197-250MG
APOSOR948197-1GEA 137 EUR
APOSOR948197-1G APOSOR948197-250MG
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol
Fórmula: C₈H₁₀BrNO
Peso Molecular: 216.075 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09256373
Número CAS: 354153-64-3