Print…
5-Chloro-1-tetralone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR948172-1G OR948172-5G
APOSOR948172-1GEA 53.8 EUR
APOSOR948172-1G APOSOR948172-5G
5-Chloro-1-tetralone 98%
5-Chloro-1-tetralone
Fórmula: C₁₀H₉ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08544416
Número CAS: 26673-30-3