5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR947362-1G
OR947362-250MG
APOSOR947362-1GEA
647
EUR
APOSOR947362-1G
APOSOR947362-250MG
5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
5-Formyl-2-methylbenzoic acid
Fórmula:
C₉H₈O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD26673176 Número CAS: 105650-34-8 |