Print…
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR947357-1G OR947357-250MG
APOSOR947357-1GEA 509 EUR
APOSOR947357-1G APOSOR947357-250MG
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD21099506
Número CAS: 675148-96-6