Print…
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-Methyl-2-nitrophenyl)methanol
OR947345-1G OR947345-5G
APOSOR947345-1GEA 109 EUR
APOSOR947345-1G APOSOR947345-5G
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol 95%
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol
Fórmula: C₈H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275452
Número CAS: 22996-24-3