Print…
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR947312-1G OR947312-250MG
APOSOR947312-1GEA 446 EUR
APOSOR947312-1G APOSOR947312-250MG
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Peso Molecular: 191.183 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18394271
Número CAS: 52786-67-1