Print…
2-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR947310-1G OR947310-5G
APOSOR947310-1GEA 0 EUR
APOSOR947310-1G APOSOR947310-5G
2-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol 95%
2-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020610
Número CAS: 6972-51-6