2-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR947310-1G
OR947310-5G
APOSOR947310-1GEA
0
EUR
APOSOR947310-1G
APOSOR947310-5G
2-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol 95%
2-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol
Fórmula:
C₁₀H₁₄O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020610 Número CAS: 6972-51-6 |