Print…
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl methyl(3-oxopropyl)carbamate, tert-Butyl N-methyl-N-(3-oxopropyl)carbamate
OR947154-1G OR947154-250MG
APOSOR947154-1GEA 453 EUR
APOSOR947154-1G APOSOR947154-250MG
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected 95%
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected
Fórmula: C₉H₁₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09751791
Número CAS: 273757-11-2