5-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR947028-1G
OR947028-250MG
APOSOR947028-1GEA
754
EUR
APOSOR947028-1G
APOSOR947028-250MG
5-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
5-Methoxynaphthalen-1-ol
Fórmula:
C₁₁H₁₀O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00512042 Número CAS: 3588-80-5 |