Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR947016-1G
OR947016-5G
APOSOR947016-1GEA
139
EUR
APOSOR947016-1G
APOSOR947016-5G
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
Fórmula:
C₈H₁₃NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD15144251 Número CAS: 61995-19-5 |