Print…
3-Bromo-2-methylpropyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946908-1G OR946908-250MG
APOSOR946908-1GEA 0 EUR
APOSOR946908-1G APOSOR946908-250MG
3-Bromo-2-methylpropyl acetate 95%
3-Bromo-2-methylpropyl acetate
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16620805
Número CAS: 98485-87-1