Print…
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR946636-100MG OR946636-250MG
APOSOR946636-100MGEA 37.7 EUR
APOSOR946636-100MG APOSOR946636-250MG
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Peso Molecular: 171.581 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09925072
Número CAS: 1000522-43-9