Print…
6-Methylisoindolin-1-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946562-1G OR946562-5G
APOSOR946562-1GEA 270 EUR
APOSOR946562-1G APOSOR946562-5G
6-Methylisoindolin-1-one 95%
6-Methylisoindolin-1-one
Fórmula: C₉H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09056840
Número CAS: 58083-55-9