Print…
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946549-1G OR946549-250MG
APOSOR946549-1GEA 770 EUR
APOSOR946549-1G APOSOR946549-250MG
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂ClN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02667639
Número CAS: 2554-93-0