Print…
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR946502-100MG OR946502-1G
APOSOR946502-100MGEA 0 EUR
APOSOR946502-100MG APOSOR946502-1G
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11616340
Número CAS: 1006037-03-1